2-Methylfuran-3-boronsäurepinakolester 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR14882-1G OR14882-250MG OR14882-5G
APOSOR14882-1GEA 201 EUR
APOSOR14882-1G APOSOR14882-250MG APOSOR14882-5G
2-Methylfuran-3-boronsäurepinakolester 90%
2-Methylfuran-3-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09879905
CAS-Nummer: 864776-02-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III