4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14890-1G
OR14890-250MG
APOSOR14890-1GEA
0
EUR
APOSOR14890-1G
APOSOR14890-250MG
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyd 97%
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyd
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Schmelzpunkt: 72…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
906353-01-3 |