2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-5-formyl-1,3-thiazole, 2-chloro-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-Chlorothiazole-5-carboxaldehyde
OR14891-1G
OR14891-250MG
OR14891-5G
APOSOR14891-1GEA
24.8
EUR
APOSOR14891-1G
APOSOR14891-250MG
APOSOR14891-5G
2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₄H₂ClNOS Molecular Weight: 147.58 g/mol Schmelzpunkt: 81.5…84 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01568717 CAS-Nummer: 95453-58-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |