4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14896-1G
OR14896-5G
APOSOR14896-1GEA
43.5
EUR
APOSOR14896-1G
APOSOR14896-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitril 97%
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitril
Formel:
C₁₂H₁₁N₃ Schmelzpunkt: 57…59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817559 CAS-Nummer: 56935-79-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |