4-Methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Lepidin
OR14907-100G OR14907-25G
APOSOR14907-100GEA 259 EUR
APOSOR14907-100G APOSOR14907-25G
4-Methylchinolin
4-Methylchinolin
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 261…263 °C
Schmelzpunkt: 44478 °C
Dichte: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006784
CAS-Nummer: 491-35-0
EINECS: 207-734-2