7-Chlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14909-1G OR14909-5G OR14909-25G
APOSOR14909-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14909-1G APOSOR14909-5G APOSOR14909-25G
7-Chlorchinolin
7-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Molecular Weight: 163.6036 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00956370
CAS-Nummer: 612-61-3
EINECS: 612-108-0