2,6-Dichlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR1491-100G OR1491-500G
APOSOR1491-100GEA 21.9 EUR
APOSOR1491-100G APOSOR1491-500G
2,6-Dichlorpyridin 98%
2,6-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Molecular Weight: 147,99 g/mol
Siedepunkt: 211 °C
Schmelzpunkt: 84…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006244
CAS-Nummer: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III