2-Cyan-5-nitroanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1493-1G OR1493-100MG
APOSOR1493-1GEA 24.8 EUR
APOSOR1493-1G APOSOR1493-100MG
2-Cyan-5-nitroanilin 95%
2-Cyan-5-nitroanilin
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molecular Weight: 163,1300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117876
CAS-Nummer: 87376-25-8