3,4,5-Trichlorpyridazin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14946-1G OR14946-25G OR14946-5G
APOSOR14946-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14946-1G APOSOR14946-25G APOSOR14946-5G
3,4,5-Trichlorpyridazin 99%
3,4,5-Trichloropyridazine
Formel: C₄HCl₃N₂
Molecular Weight: 183.42 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 54…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006464
CAS-Nummer: 14161-11-6
EINECS: 238-006-2