3-Amino-6-methoxypyridazine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR14965-1G OR14965-250MG
APOSOR14965-1GEA 68.3 EUR
APOSOR14965-1G APOSOR14965-250MG
3-Amino-6-methoxypyridazine
3-Amino-6-methoxypyridazine
Formel: C₅H₇N₃O
Schmelzpunkt: 103…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646127
CAS-Nummer: 7252-84-8
EINECS: 230-670-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR