4,5-Dichlor-3(2H)-pyridazinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
OR14973-100G OR14973-25G
APOSOR14973-100GEA 0 EUR
APOSOR14973-100G APOSOR14973-25G
4,5-Dichlor-3(2H)-pyridazinon
4,5-Dichlor-3(2H)-pyridazinon
Formel: C₄H₂Cl₂N₂O
Molecular Weight: 164,98 g/mol
Schmelzpunkt: 200…204 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051504
CAS-Nummer: 932-22-9