1-Butansulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Butansulfonsäurechlorid
OR14981-100G
APOSOR14981-100GEA
82.8
EUR
APOSOR14981-100G
1-Butansulfonylchlorid 98%
1-Butansulfonylchlorid
Formel:
C₄H₉ClO₂S Molecular Weight: 156,63 g/mol Siedepunkt: 80…81 °C Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007464 CAS-Nummer: 2386-60-9 UN: 3265 ADR: 8,II |