Oxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR14992-10G OR14992-1G OR14992-5G
APOSOR14992-10GEA 0 EUR
APOSOR14992-10G APOSOR14992-1G APOSOR14992-5G
Oxazol 95%
Oxazole
Formel: C₃H₃NO
Siedepunkt: 69…70 °C
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 19 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009751
CAS-Nummer: 288-42-6
EINECS: 206-020-8
UN: 1993
ADR: 3,II