Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloro-2-(hydroxyimino)acetic acid ethyl ester, alpha-Chloroglyoxalic acid ethyl ester Oxime, Ethylchloroximidoacetate, Ethyl 2-Chloro-2-(hydroxyimino)acetate
OR14997-25G
OR14997-5G
OR14997-1G
APOSOR14997-25GEA
79.9
EUR
APOSOR14997-25G
APOSOR14997-5G
APOSOR14997-1G
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Formel:
C₄H₆ClNO₃ Schmelzpunkt: 70…76 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00010209 CAS-Nummer: 14337-43-0 UN: 3335 ADR: 9,III |