6-Bromisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR14998-1G OR14998-25G OR14998-5G
APOSOR14998-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14998-1G APOSOR14998-25G APOSOR14998-5G
6-Bromisochinolin
6-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
MDL: MFCD04973299
CAS-Nummer: 34784-05-9