(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(-)-(2-Hydroxypropyl)benzol
OR150-1G
OR150-5G
APOSOR150-1GEA
725
EUR
APOSOR150-1G
APOSOR150-5G
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol
Formel:
C₉H₁₂O Molecular Weight: 136,19 g/mol Siedepunkt: 219…221 °C Dichte: 0,973 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1572-95-8 |