4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methoxy-N-methyl-2-nitroaniline
OR1500-1G OR1500-25G OR1500-5G
APOSOR1500-1GEA 37.7 EUR
APOSOR1500-1G APOSOR1500-25G APOSOR1500-5G
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine 98%
4-Methoxy-N-methyl-2-nitrobenzenamine
Formel: C₈H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 182.1800 g/mol
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00962666
CAS-Nummer: 3360-79-0