4-(Isopropylamino)diphenylamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N1-Isopropyl-N4-phenylbenzene-1,4-diamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
OR15007-100G
OR15007-25G
APOSOR15007-100GEA
29
EUR
APOSOR15007-100G
APOSOR15007-25G
4-(Isopropylamino)diphenylamin
4-(Isopropylamino)diphenylamin
Formel:
C₁₅H₁₈N₂ Molecular Weight: 226,32 g/mol Siedepunkt: 161 °C/1mmHg Schmelzpunkt: 74…80 °C Dichte: 1,04 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026348 CAS-Nummer: 101-72-4 EINECS: 202-969-7 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...