4-Benzyloxy-2-hydroxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
OR15014-25G
APOSOR15014-25GEA 296 EUR
APOSOR15014-25G
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridin 97%
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridin
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Molecular Weight: 201,22 g/mol
Schmelzpunkt: 194…198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191783
CAS-Nummer: 53937-02-3