1-Methyl-5-indolboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methylindole-5-boronic acid, N-Methylindole-5-boronic acid
OR15017-5G OR15017-25G
APOSOR15017-5GEA 121 EUR
APOSOR15017-5G APOSOR15017-25G
1-Methyl-5-indolboronsäure
1-Methyl-5-indoleboronic acid
Formel: C₉H₁₀BNO₂
Molecular Weight: 174.9900 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03412070
CAS-Nummer: 192182-55-1