Pyridiniumtribromid 90+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Pyridinium bromide perbromide, Monopyridin-1-ium tribromide, Pyridine hydrobromide perbromide
OR15023-100G OR15023-1KG OR15023-500G
APOSOR15023-100GEA 21.9 EUR
APOSOR15023-100G APOSOR15023-1KG APOSOR15023-500G
Pyridiniumtribromid 90+%
Pyridinium tribromide
Formel: C₅H₆Br₃N
Molecular Weight: 319,82 g/mol
Schmelzpunkt: 127…133 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013223
CAS-Nummer: 39416-48-3
EINECS: 254-446-8
UN: 3261
ADR: 8,II