2-Brom-4-chloranilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR15032-10G OR15032-250G OR15032-50G
APOSOR15032-10GEA 21.9 EUR
APOSOR15032-10G APOSOR15032-250G APOSOR15032-50G
2-Brom-4-chloranilin 98%
2-Brom-4-chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206,47 g/mol
Siedepunkt: 127 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 64…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041313
CAS-Nummer: 873-38-1
EINECS: 212-837-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR