4-Chlor-m-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2-chlortoluol, 4-Chlor-3-methylanilin
OR15033-100G
APOSOR15033-100GEA 109 EUR
APOSOR15033-100G
4-Chlor-m-toluidin 98%
4-Chlor-m-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Schmelzpunkt: 82…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066332
CAS-Nummer: 7149-75-9
UN: 2239
ADR: 6.1,III