2-Chlor-5-iodbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR15034-25G
OR15034-5G
OR15034-100G
APOSOR15034-25GEA
75.4
EUR
APOSOR15034-25G
APOSOR15034-5G
APOSOR15034-100G
2-Chlor-5-iodbenzonitril 98%
2-Chlor-5-iodbenzonitril
Formel:
C₇H₃ClIN Molecular Weight: 263,4629 g/mol Schmelzpunkt: 117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672973 CAS-Nummer: 289039-29-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |