3-Chlor-5-iodbenzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15035-1G OR15035-25G OR15035-5G
APOSOR15035-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15035-1G APOSOR15035-25G APOSOR15035-5G
3-Chlor-5-iodbenzonitril 99%
3-Chlor-5-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃ClIN
Molecular Weight: 263,4629 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00672974
CAS-Nummer: 289039-30-1