2-Amino-4-chlorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chlor-2-cyananilin, 2-Amino-4-chlorbenzoesäurenitril
OR15043-1KG OR15043-250G OR15043-50G
APOSOR15043-1KGEA 560 EUR
APOSOR15043-1KG APOSOR15043-250G APOSOR15043-50G
2-Amino-4-chlorbenzonitril
2-Amino-4-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,58 g/mol
Schmelzpunkt: 157…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035927
CAS-Nummer: 38487-86-4
EINECS: 253-967-8