1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]piperidin-4-one
OR15052-1G
OR15052-5G
OR15052-500MG
APOSOR15052-1GEA
270
EUR
APOSOR15052-1G
APOSOR15052-5G
APOSOR15052-500MG
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₅S Molecular Weight: 284,29 g/mol Schmelzpunkt: 199…201 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689704 CAS-Nummer: 924869-20-5 |