1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,3-Diacetyl-1H-indole, 1,3-Diacetylindole
OR15060-5G OR15060-25G
APOSOR15060-5GEA 55.1 EUR
APOSOR15060-5G APOSOR15060-25G
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Molecular Weight: 201,23 g/mol
Schmelzpunkt: 153…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039692
CAS-Nummer: 17537-64-3