1,3-Benzoxazol-5-amin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Aminobenzoxazole, 5-Amino-1,3-benzoxazole
OR15063-1G
OR15063-250MG
APOSOR15063-1GEA
87
EUR
APOSOR15063-1G
APOSOR15063-250MG
1,3-Benzoxazol-5-amin
1,3-Benzoxazol-5-amin
Formel:
C₇H₆N₂O Molecular Weight: 134.135 g/mol Schmelzpunkt: 64…66 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD05256201 CAS-Nummer: 63837-12-7 |