3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-hydroxypyridine
OR15065-10G OR15065-1G OR15065-5G
APOSOR15065-10GEA 894 EUR
APOSOR15065-10G APOSOR15065-1G APOSOR15065-5G
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Formel: C₁₂H₈N₂O₂
Molecular Weight: 212.21 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08444020
CAS-Nummer: 292140-74-0