1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR15080-1G OR15080-5G
APOSOR15080-1GEA 538 EUR
APOSOR15080-1G APOSOR15080-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₉NO₃
Molecular Weight: 261.32 g/mol
Schmelzpunkt: 278…281 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03645498
CAS-Nummer: 887440-34-8