Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR15101-10G
OR15101-1G
OR15101-5G
APOSOR15101-10GEA
1690
EUR
APOSOR15101-10G
APOSOR15101-1G
APOSOR15101-5G
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₉BrN₂O₂ Molecular Weight: 293.13 g/mol Schmelzpunkt: 170…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08444032 CAS-Nummer: 924869-15-8 |