Methyl-2-(4-bromphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
OR15102-1G OR15102-250MG
APOSOR15102-1GEA 433 EUR
APOSOR15102-1G APOSOR15102-250MG
Methyl-2-(4-bromphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-carboxylat
Methyl-2-(4-bromphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-carboxylat
Formel: C₁₅H₁₁BrN₂O₂
Schmelzpunkt: 134…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08444011
CAS-Nummer: 133427-41-5