Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR15105-1G
OR15105-5G
APOSOR15105-1GEA
538
EUR
APOSOR15105-1G
APOSOR15105-5G
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Formel:
C₁₂H₁₃ClO₄ Molecular Weight: 256,69 g/mol Schmelzpunkt: 68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443943 CAS-Nummer: 255908-42-0 |