Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-(piperidin-1-yl)benzoate
OR15111-1G OR15111-5G
APOSOR15111-1GEA 30.6 EUR
APOSOR15111-1G APOSOR15111-5G
Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₇NO₂
Molecular Weight: 219,29 g/mol
Schmelzpunkt: 94…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08444024
CAS-Nummer: 10338-58-6