4'-Propylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Propyl-1-acetylbenzol, 1-(4-Propylphenyl)ethanon, p-Propylacetophenon
OR1514-10G OR1514-50G OR1514-100G
APOSOR1514-10GEA 21.9 EUR
APOSOR1514-10G APOSOR1514-50G APOSOR1514-100G
4'-Propylacetophenon
4'-Propylacetophenon
Formel: C₁₁H₁₄O
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 123…125 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041359
CAS-Nummer: 2932-65-2