4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-3-(tert-butyl)-5-hydroxy-1H-pyrazole
OR15144-1G
OR15144-5G
APOSOR15144-1GEA
538
EUR
APOSOR15144-1G
APOSOR15144-5G
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formel:
C₇H₁₁BrN₂O Molecular Weight: 219.09 g/mol Schmelzpunkt: 114…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443992 CAS-Nummer: 873837-19-5 |