2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylphenol
OR15145-10G
OR15145-1G
OR15145-5G
APOSOR15145-10GEA
894
EUR
APOSOR15145-10G
APOSOR15145-1G
APOSOR15145-5G
2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
Formel:
C₁₄H₂₃NO Molecular Weight: 221,35 g/mol Schmelzpunkt: 46…49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443981 CAS-Nummer: 4142-59-0 |