4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylbenzenol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylphenol
OR15147-10G
OR15147-1G
OR15147-5G
APOSOR15147-10GEA
1350
EUR
APOSOR15147-10G
APOSOR15147-1G
APOSOR15147-5G
4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylbenzenol
4-Chloro-2-[(dimethylamino)methyl]-6-methylbenzenol
Formel:
C₁₀H₁₄ClNO Molecular Weight: 199.68 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443991 CAS-Nummer: 87117-40-6 |