2-Chlor-6-iodanilin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15148-1G
APOSOR15148-1GEA 36.4 EUR
APOSOR15148-1G
2-Chlor-6-iodanilin 98+%
2-Chlor-6-iodanilin
Formel: C₆H₅ClIN
Molecular Weight: 253,4681 g/mol
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08443948
CAS-Nummer: 84483-28-3