1-Chlor-3-iod-2-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15151-1G OR15151-25G OR15151-5G
APOSOR15151-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15151-1G APOSOR15151-25G APOSOR15151-5G
1-Chlor-3-iod-2-nitrobenzol
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₃ClINO₂
Schmelzpunkt: 60…61 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08443947
CAS-Nummer: 937601-42-8