2-Chlor-6-nitrobenzothiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-6-nitrobenzo[d]thiazole, 2-Chloro-6-nitro-1,3-benzothiazole
OR15153-1G OR15153-5G
APOSOR15153-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15153-1G APOSOR15153-5G
2-Chlor-6-nitrobenzothiazol
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Formel: C₇H₃ClN₂O₂S
Schmelzpunkt: 189…195 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00022852
CAS-Nummer: 2407-11-6