2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-5-phenyl-1,3-thiazole
OR15157-1G
OR15157-500MG
APOSOR15157-1GEA
40.6
EUR
APOSOR15157-1G
APOSOR15157-500MG
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Formel:
C₁₅H₁₀ClNOS Molecular Weight: 287,77 g/mol Schmelzpunkt: 252…254 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08444002 CAS-Nummer: 65752-50-3 |