3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15166-10G OR15166-1G OR15166-5G
APOSOR15166-10GEA 1350 EUR
APOSOR15166-10G APOSOR15166-1G APOSOR15166-5G
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₈Cl₂O
Molecular Weight: 251.11 g/mol
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08443964
CAS-Nummer: 924868-83-7