3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15171-1G
APOSOR15171-1GEA 108 EUR
APOSOR15171-1G
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Formel: C₁₁H₁₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 131…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02664228
CAS-Nummer: 208519-08-8