4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,6-Diisopropyl-4-[(dimethylamino)methyl]phenol
OR15178-10G OR15178-1G OR15178-5G
APOSOR15178-10GEA 894 EUR
APOSOR15178-10G APOSOR15178-1G APOSOR15178-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Formel: C₁₅H₂₅NO
Molecular Weight: 235,37 g/mol
Schmelzpunkt: 84…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00514869
CAS-Nummer: 4918-95-0