2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylphenol
OR15179-10G
OR15179-1G
OR15179-5G
APOSOR15179-10GEA
1350
EUR
APOSOR15179-10G
APOSOR15179-1G
APOSOR15179-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Formel:
C₁₄H₂₄N₂O Molecular Weight: 236,36 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443957 CAS-Nummer: 36805-45-5 |