2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(1-methylbutyl)benzenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-pent-2-ylphenol
OR15180-10G
OR15180-1G
OR15180-5G
APOSOR15180-10GEA
1350
EUR
APOSOR15180-10G
APOSOR15180-1G
APOSOR15180-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(1-methylbutyl)benzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(1-methylbutyl)benzenol
Formel:
C₁₇H₃₀N₂O Molecular Weight: 278,44 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08443975 CAS-Nummer: 924868-91-7 |