5,7-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5,7-dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
OR15182-10G OR15182-1G OR15182-5G
APOSOR15182-10GEA 975 EUR
APOSOR15182-10G APOSOR15182-1G APOSOR15182-5G
5,7-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-ylamine
5,7-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-ylamine
Formel: C₇H₉N₅
Molecular Weight: 163,18 g/mol
Schmelzpunkt: 360…363 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00227025
CAS-Nummer: 7135-02-6