Ethyl-2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15189-10G OR15189-1G OR15189-5G
APOSOR15189-10GEA 1350 EUR
APOSOR15189-10G APOSOR15189-1G APOSOR15189-5G
Ethyl-2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Ethyl-2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Formel: C₈H₁₂N₂O₂S
Molecular Weight: 200.26 g/mol
Schmelzpunkt: 116…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08443952
CAS-Nummer: 859521-92-9